missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H2AFX, Rabbit anti-Human, PE, Clone: 1B3, Abnova™

Código de producto. 16180270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16180270 100 Reactions 100 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16180270

Marca: Abnova MAB18897.100Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno H2AFX
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B3
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry (5 uL/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.2% BSA, 0.09% sodium azide).
génica H2A histone family, member X
Alias de gen H2A.X/H2A/X/H2AX
Símbolos de los genes H2AFX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S139 of human H2AFX.
Cantidad 100 Reactions
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3014
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.