missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H2AFX, Rabbit anti-Human, Clone: 1B3, Abnova™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB18893.200uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| H2AFX | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide). | |
| H2A.X/H2A/X/H2AX | |
| Rabbit | |
| 200 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| 1B3 | |
| Flow Cytometry Western Blot The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| H2A histone family, member X | |
| H2AFX | |
| A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S139 of human H2AFX. | |
| RUO | |
| 3014 | |
| Store at -20°C. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido