Learn More
Invitrogen™ H1FX Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15786931 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15786931 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15786931
Marca: Invitrogen™ PA559068
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: ALPVTTAEGM AKKVTKAGGS AALSPSKKRK NSKKKNQPGK YSQLVVETIR RLGERNGSSL AKIYTEAKKV PWFDQQNG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 73%.
Histones H1 are necessary for the condensation of nucleosome chains into higher-order structures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno H1FX
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica H1-10
N.º de referencia del gen Q92522
Alias de gen H1 histone family member X; H1 histone family, member X; H1.10; H1FX; H1X; Histone H1.X; histone H1x
Símbolos de los genes H1-10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human H1FX. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96471).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG