Learn More
Bochem™ Soporte en forma de H
Código de producto. 10299160
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10299160 1000 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10299160
Marca: Bochem™ B08547161
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte en forma de H Bochem™ incluye una placa base barnizada verde de hierro fundido.
  • Forma de H
  • Barnizado verde
Especificaciones
Material Hierro fundido
Altura (métrico) 1000 mm
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Incluye Una varilla de acero inoxidable de 1000 x 16 mm (L x An), arandela, tuerca