Descripción
Tanto si se trata de aplicaciones clínicas y de diagnóstico, como de cultivos celulares y otras investigaciones, centrifugue ahora tubos cónicos, tubos de recogida de sangre y microplacas en un rotor todo en uno a 7197 x g en centrífugas de alto rendimiento de 4 l de uso general.
- El autobloqueo permite intercambios rápidos de rotor con una sola mano
- Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
- Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
- Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 16 tubos cónicos de 50 ml o 36 de 15 ml, 66 tubos de recogida de sangre de 10 ml u 84 de 5/7 ml |
| RCF máx. | 7.197 x g |
| Vel. máx | 6.100 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Sorvall X4 Pro, Sorvall X4 F Pro, Multifuge X4 Pro, Multifuge X4 F Pro, Sorvall ST4 Plus, Sorvall ST4F Plus, Megafuge ST4 Plus, Megafuge ST4F Plus |
| Incluye | Parabrisas, cruz de rotor y cestillos, 10 microplacas de micropocillos, 2 placas de pocillos profundos |
| Biocontainment | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |