Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de líquido en vidrio de alta precisión Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13099162 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25 °C a +5 °C
De -2 °C a +10 °C
De 15 °C a 30 °C
De 25 °C a 45 °C
De 95 °C a 115 °C
Exactitud:
± 0,2 °C
± 0,4 °C
Para utilizar con (aplicación):
Congeladores
Horno
Incubadora
Refrigerador
Longitud total (métrico):
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud Para utilizar con (aplicación) Longitud total (métrico) unitSize
13099162 De -25 °C a +5 °C ± 0,2 °C Congeladores 210 mm cada uno
13029172 De 25 °C a 45 °C ± 0,2 °C Incubadora 190 mm cada uno
13009172 De -2 °C a +10 °C ± 0,2 °C Refrigerador 180 mm cada uno
13019172 De 15 °C a 30 °C ± 0,2 °C Incubadora 180 mm cada uno
13039172 De 95 °C a 115 °C ± 0,4 °C Horno 200 mm cada uno
5 options
Código de producto. 13099162
Marca: H-B Instrument™ B610010100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST, DAkkS/PTB
Cada artículo ofrece una precisión de 0,2 °C (0,4 °C para los modelos de temperaturas altas), números de serie individuales y una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión atribuible a NIST y DAkkS/PTB.
  • Relleno del termómetro: Orgánico
  • Divisiones: 0,1
  • Tamaño del frasco: 60 ml
  • Trazable a DAkkS/PTB
  • Sin certificación previa
Certifications
Trazable a NIST, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Especificaciones
Relleno del frasco Líquido
Tamaño del frasco 60 ml
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB
Para utilizar con (aplicación) Congeladores
Incluye Instrucciones en varios idiomas, declaración de precisión, revestimiento de fluoropolímero PFA
Longitud total (imperial) 8,3 in
Longitud total (métrico) 210 mm
Relleno del termómetro Orgánico
Temperatura máxima - 5 °C
Temperatura mín. (métrico) - 25 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -25 °C a +5 °C
Exactitud ± 0,2 °C
Subdivisión 0,1 °C