Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de líquido en vidrio de alta precisión Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
Tienda SP Scienceware Productos
Descripción
Cada artículo ofrece una precisión de 0,2 °C (0,4 °C para los modelos de temperaturas altas), números de serie individuales y una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión atribuible a NIST y DAkkS/PTB.
- Relleno del termómetro: Orgánico
- Divisiones: 0,1
- Tamaño del frasco: 60 ml
- Trazable a DAkkS/PTB
- Sin certificación previa
Certifications
Trazable a NIST, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido |
| Tamaño del frasco | 60 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB |
| Para utilizar con (aplicación) | Horno |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas, declaración de precisión, revestimiento de fluoropolímero PFA |
| Longitud total (imperial) | 7,9 in |
| Longitud total (métrico) | 200 mm |
| Relleno del termómetro | Orgánico |
| Temperatura máxima | 115 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 95°C |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.