Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de líquido en vidrio de precisión FRIO-Temp™
Código de producto. p-4570364 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +1 °C
De 10 °C a 45 °C
De 20 °C a 130 °C
Báscula:
Celsius
Para utilizar con (equipo):
Congelador
Horno
Incubadora
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Báscula Para utilizar con (equipo) unitSize
13079162 De 20 °C a 130 °C Celsius Horno cada uno
13059162 De 10 °C a 45 °C Celsius Incubadora cada uno
13039162 De -30 °C a +1 °C Celsius Congelador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13079162 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B610040600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST™ y DAkkS.
Cada artículo incluye un revestimiento de fluoropolímero para ofrecer una mayor seguridad, números de serie individuales y una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable a NIST y DAkkS.
Probados y calibrados en laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y con acreditación A2LA con equipos cuya calibración es trazable a NIST y DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías
Grado Precision
Longitud total (imperial) 5,7 in
Longitud total (métrico) 145 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro de verificación
Temperatura máxima 130 °C
Temperatura mín. (métrico) 20°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 20 °C a 130 °C
Para utilizar con (equipo) Horno
Exactitud 1 °C
Subdivisión
Báscula Celsius