Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general H-B™ Enviro-Safe™, inmersión parcial 3 pulg
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Termómetros con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente
- Incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™ sobre vidrio posterior de color blanco y sin plomo
- Conformes a las disposiciones gubernamentales, educativas e industriales en términos de adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Los termómetros en serie son trazables a NIST; se suministran con una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas.
Compliance
Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Los termómetros en serie son trazables a NIST; se suministran con una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas. |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
| Tipo de inmersión | Parcial |
| Longitud total (imperial) | 14 in |
| Longitud total (métrico) | 350 mm |
| Temperatura máxima | 260 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -10°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +260 °C |
| Exactitud | ±1,5 °C, ± 2 °C por encima de 100 °C, ± 2,5 °C por encima de 200 °C, ± 3 °C por encima de 230 °C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Mostrar más |