Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente H-B™ Easy-Read™
Código de producto. p-4414437 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +50 °C
Exactitud:
± 0,5 °C
Incluye:
Carcasa de plástico para ventana
Carcasa metálica cerrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud Incluye unitSize
15267019 De -5 °C a +50 °C ± 0,5 °C Carcasa metálica cerrada cada uno
15371460 De -5 °C a +50 °C ± 0,5 °C Carcasa de plástico para ventana cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15267019 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B603700200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comodidad, portabilidad y facilidad de lectura
  • Los termómetros de inmersión total están equipados con una carcasa para protegerse contra roturas
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”.
Tipo de inmersión Total
Incluye Carcasa metálica cerrada
Longitud total (imperial) 6,3 in
Longitud total (métrico) 160 mm
Material Glass
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -5°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 0,5 °C
Báscula Celsius