Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente H-B™ Easy-Read™
Código de producto. 15371460 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +50 °C
Exactitud:
± 0,5 °C
Incluye:
Carcasa de plástico para ventana
Carcasa metálica cerrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15371460
Marca: H-B Instrument™ B603701100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comodidad, portabilidad y facilidad de lectura
  • Los termómetros de inmersión total están equipados con una carcasa para protegerse contra roturas
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”.
Tipo de inmersión Total
Incluye Carcasa de plástico para ventana
Longitud total (imperial) 6,3 in
Longitud total (métrico) 160 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -5°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 0,5 °C
Báscula Celsius