Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers
Código de producto. 16678972 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
Desde 0,600 hasta 0,710
Desde 0,700 hasta 0,810
Desde 0,800 hasta 0,910
Desde 0,900 hasta 1,000
Desde 1,000 hasta 1,220
Desde 1,200 hasta 1,420
Desde 1,400 hasta 1,620
Desde 1,600 hasta 1,820
Desde 1,800 hasta 2,000
Exactitud:
±0,001
±0,002
Incrementos:
0,001
0,002
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16678972
missing translation for 'mfr': H-B Instrument™ B618210700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Offers the additional convenience of an enclosed thermometer with a temperature scale of 0° to 150°F
  • Mida la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de diversos líquidos en varios intervalos de 0,600 a 2,000
  • Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
  • 381 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Estandarización de temperatura: 15 °C (60 °F)
  • El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
  • Divisiones del termómetro: 2°
  • Serializados individualmente
Aplicaciones:
Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Nota:
Los termómetros cerrados solo deben utilizarse como referencia general. Para aplicaciones críticas de temperatura, se recomienda un termómetro estándar calibrado.
Order Info
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Specifications
Exactitud ±0,002
Incrementos 0,002
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 381 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Se suelen utilizar en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Intervalo de gravedad específica Desde 1,600 hasta 1,820
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.