Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma combinada Durac™ Safety Precision, API
Código de producto. 17837671 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 19 a 31° API
De 29 a 41 ° API
De 39 a 51° API
De 49 a 61° API
De 59 a 71° API
De 9 a 21° API
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17837671
Marca: H-B Instrument™ B618230600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos hidrómetros de forma combinada, con un cómodo termómetro integrado, miden la densidad relativa (gravedad específica) del petróleo y de los productos derivados del petróleo en varios rangos, desde - 1° hasta 101 ° API
  • Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
  • 381 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Estandarización de temperatura: de 20 °C
  • El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
  • Divisiones del termómetro: 2°
  • Serializados individualmente
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Tipo Termohidrómetro de forma combinada API de seguridad
Exactitud ±0,1°
Incrementos Hidrómetro: 0,1 ° Termómetro: 2°
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 381 mm
Incluye Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas
Tipo de lastre Sin plomo
Para utilizar con (aplicación) Medición de la densidad relativa (gravedad específica) del aceite y de productos derivados del petróleo
Intervalo de gravedad específica De 59 a 71° API
Temperature of Standardization de 15 °C