Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana de plástico de densidad relativa/gravedad específica Durac™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
- Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
- Duraderos y a prueba de rotura
- Fabricados en EE. UU.
- Disponibles en modelos que miden la gravedad específica / densidad relativa (g/cm3) de una variedad de líquidos en varios intervalos de 1,0 a 1,620
- Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
- 300 mm (12 pulg) de longitud
- Lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Temperatura de estandarización: 15 °C (60 °C)
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas
Certificaciones:
los hidrómetros se han fabricado e inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración con triple acreditación/certificación ISO/CEI 17025:2005 y A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la norma ISO 14001:2004 Instalación registrada como sistema de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,002 |
| Incrementos | 0,002 |
| Certificaciones/conformidad | Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de exactitud en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la exactitud trazable al NIST. |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas |
| Intervalo de gravedad específica | Desde 1,050 hasta 1,220 |