Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros planos de plástico Durac™ Baume
Código de producto. 17420244 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0 a 12 °
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Código de producto. 17420244
Marca: H-B Instrument™ B618000800
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Seguridad y protección de calidad en un solo instrumento.
  • Disponible en modelos que miden Baume de jarabes y líquidos más densos que el agua en varios intervalos de 0° a 31°
  • Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
  • Duraderos y a prueba de rotura
  • Fabricados en EE. UU.
  • Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
  • 255 mm de longitud
  • Lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura de 15 °C
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Exactitud ± 0,2 grad.
Incrementos 0,2°
Certificaciones/conformidad Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Longitud (métrico) 255 mm
Tipo de lastre Sin plomo
Intervalo de Baume Desde 9 hasta 21°
Para utilizar con (aplicación) Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas