Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros planos de plástico Durac™ Baume
Código de producto. 17410244 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0 a 12 °
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
17410244 De 0 a 12 ° cada uno
17420244 Desde 9 hasta 21° cada uno
17430244 Desde 19 hasta 31° cada uno
3 options
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Código de producto. 17410244
Marca: H-B Instrument™ B618000700
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Seguridad y protección de calidad en un solo instrumento.
  • Disponible en modelos que miden Baume de jarabes y líquidos más densos que el agua en varios intervalos de 0° a 31°
  • Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
  • Duraderos y a prueba de rotura
  • Fabricados en EE. UU.
  • Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
  • 255 mm de longitud
  • Lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura de 15 °C
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Exactitud ± 0,2 grad.
Incrementos 0,2°
Certificaciones/conformidad Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Longitud (métrico) 255 mm
Tipo de lastre Sin plomo
Intervalo de Baume De 0 a 12 °
Para utilizar con (aplicación) Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SP Bel-Art, H-B DURAC 0/12 Degree Baume Shatterproof Plastic Hydrometer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A