Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 60 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| Para utilizar con (aplicación) | Incubadora |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST |
| Longitud total (imperial) | 7,1 in |
| Longitud total (métrico) | 180 mm |
| Relleno del termómetro | Líquido orgánico azul |
| Tipo de producto | Termómetro de verificación de precisión |
| Temperatura máxima | 30 °C |
| Mostrar más |