Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Tienda SP Scienceware ProductosDescription
Includes
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Services
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Relleno del frasco | Gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 60 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigerador |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST |
| Longitud total (imperial) | 4,9 in |
| Longitud total (métrico) | 125 mm |
| Relleno del termómetro | Líquido orgánico azul |
| Tipo de producto | Termómetro de verificación de precisión |
| Temperatura máxima | 15 °C |
| Show More |
Safety and Handling
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.