Learn More
H-B Instrument™ Higrómetros/termómetros electrónicos Durac™
Código de producto. p-4604551 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de humedad:
Del 20 al 99%
Del 25 al 90 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de humedad unitSize
17984201 Del 25 al 90 % cada uno
17510695 Del 20 al 99% cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984201 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B615060100
Diseñados con sondas de temperatura resistentes al agua
  • With maximum/minimum memory
  • Option of freeze alert
  • Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
  • With flip out stand and magnetic back
  • Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
  • Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Certifications
Marcado CE
Compliance
RoHs
Especificaciones
Tipo Electronic Thermohygrometer
Intervalo de humedad Del 25 al 90 %
Exactitud ±5%
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C to +70°C
Exactitud de temperatura ±1°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +158°F
Resolución de temperatura 2°F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1.2 x 2.5 x 3.7 in. (30 x 6.5 x 9.7 cm)
Longitud (imperial) 1.2 in.
Longitud del cable (imperial) 9.8 ft.
Longitud de la sonda (imperial) 1.2 in.
Longitud (métrico) 30 mm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Longitud de la sonda (métrico) 3 cm
Anchura (imperial) 2.5 in.
Anchura (métrico) 6.5 cm
Altura (imperial) 3.7 in.
Altura (métrico) 9.7 cm
Incluye Supplied with multi language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
Certificaciones/conformidad CE, RoHS