Learn More
H-B Instrument™ Termómetro bimetálico Durac™
Código de producto. 17511305 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De 25° a 125 °F
Subdivisión:
1 °C/2 °F
Longitud de la sonda (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Subdivisión Longitud de la sonda (métrico) unitSize
17511305 De -5 °C a +50 °C De 25° a 125 °F 1 °C/2 °F 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17511305 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B613105800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Envasados individualmente con una declaración de prueba y calibración en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Con un 2,5 % o 2° de precisión: ideal para medir temperaturas en tubos, planchas y placas calefactoras.
La inmersión mínima es de 50 mm en líquidos o 100 mm en gases; incluye lente de policarbonato y cubierta de sonda con clip de bolsillo.
  • 1 %
  • Equipado con una tuerca de ajuste externa para la recalibración del termómetro
  • Se entrega con una declaración de prueba y calibración
  • Cuenta con una carcasa y un tubo de acero inoxidable
  • Sonda y tapa
Los modelos ofrecen una gran variedad de tamaño de marcado, longitud de la sonda, intervalos y divisiones.
Para garantizar una lectura correcta de la temperatura, el tubo del termómetro debe sumergirse al menos 50 mm en líquidos y 100 mm en gases
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DKD
Tamaño del selector (imperial) 1,75 in
Tamaño del selector (métrico) 44 mm
Visualizar cotas 1,7 in (44 mm)
Para utilizar con (aplicación) Petroquímica, petróleo y gas, aguas residuales, farmacéutica, abono, almacenamiento y procesamiento de alimentos y bebidas, asfalto, minería, servicios, automoción, marino, fotográfico
Incluye Sonda de acero inoxidable, declaración de haber realizado las pruebas y calibraciones en varios idiomas, pinza para vaso de precipitados con una herramienta de ajuste integrada
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud de la sonda (imperial) 7,9 in
Longitud total (métrico) 200 mm
Longitud de la sonda (métrico) 200 mm
Material de lente Policarbonato
Material metálica
Temperatura máx. (imperial) 125 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 25 °F
Temperatura mín. (métrico) −5 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 25° a 125 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C
Exactitud 0,01
Subdivisión 1 °C/2 °F
Immersion Length 50 mm en líquidos o 100 mm en gas
Báscula Celsius, Fahrenheit