Learn More
H-B Instrument™ Prueba de alcohol Durac™: hidrómetros de alcohol etílico
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- 300 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Fabricado de acuerdo con el Bureau of Internal Revenue del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; las tolerancias indicadas son las señaladas en la Circular 555 sobre las pruebas de hidrómetros del National Bureau of Standards
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C (60 °F)
Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Aplicaciones:
Para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,2 % |
| Incrementos | 0,2% |
| Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. |
| Descripción | Código de ingresos internos: L |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas |
| Intervalo de gravedad específica | Del 90 al 110% |