Learn More
H-B Instrument™ Prueba de alcohol Durac™: hidrómetros de alcohol etílico
Código de producto. 17460264 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
Del 75 al 95%
Del 90 al 110%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
17460264 Del 75 al 95% cada uno
17470264 Del 90 al 110% cada uno
2 options
Código de producto. 17460264
Marca: H-B Instrument™ B618074000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hidrómetros, que se utilizan para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas, están disponibles en varios intervalos del 0 al 206 %
  • 300 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Fabricado de acuerdo con el Bureau of Internal Revenue del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; las tolerancias indicadas son las señaladas en la Circular 555 sobre las pruebas de hidrómetros del National Bureau of Standards
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15 °C (60 °F)
Almacenamiento:
Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Aplicaciones:
Para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Exactitud ± 0,2 %
Incrementos 0,2%
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 300 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Descripción Código de ingresos internos: K
Para utilizar con (aplicación) Determinación del grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas
Intervalo de gravedad específica Del 75 al 95%