Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA Double-Safe™:inmersión parcial
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro
- Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
- El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
- Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
- Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazables a NIST™.Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
| Grado | Precision |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión |
| Longitud total (imperial) | 7,9 in |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Longitud total (métrico) | 200 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 200 mm |
| Material | Cristal |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.