Learn More
SP Bel-Art™ Sondas de termómetro de termopar H-B DURAC
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +920 °C
De -40 °C a +750 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con termómetros de termopar calibrados H-B DURAC u otros que acepten sondas de tipo K o J.
- Para medir la temperatura de líquidos, semisólidos o aire/gases
- Mide amplios rangos de temperatura
- Sonda de acero inoxidable de 15,24 cm (6”)
- B60901-1300 perfecta para su uso en los dewars
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del cable (imperial) | 40 in |
| Longitud del cable (métrico) | 101,5 cm |
| Tipo de sonda | J, cable de plomo, trenza de acero inoxidable |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +750 °C |