Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro de laboratorio de líquido en vidrio de bolsillo H-B Durac Plus; llenado de líquido original
Código de producto. 17541295 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a 100 °C
Exactitud:
± 1 °C
Incluye:
Carcasa de plástico cerrada
Carcasa de plástico con abertura
Carcasa metálica cerrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud Incluye unitSize
17541295 De -10 °C a 100 °C ± 1 °C Carcasa metálica cerrada cada uno
17511295 De -10 °C a 100 °C ± 1 °C Carcasa de plástico con abertura cada uno
17521295 De -10 °C a 100 °C ± 1 °C Carcasa de plástico cerrada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17541295 Proveedor SP Bel-Art™ N.º de proveedor B607701800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos termómetros de laboratorio de líquido en vidrio de bolsillo H-B Durace Plus cuentan con una carcasa para protegerlos contra roturas y son compactos (160 mm), lo que los convierte en ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación sobre la marcha.
  • Sin mercurio; contiene líquido orgánico azul contra vidrio posterior blanco sin plomo
  • Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
  • Trazables a NIST
  • Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Las opciones de carcasa son, entre otras:
    • Apertura de plástico: recubierto en plástico con una apertura
    • Plástico cerrado: ubicado en carcasa de plástico extraíble
    • Metal cerrado: ubicado en una carcasa de metal extraíble
  • Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Carcasa metálica cerrada
Longitud (métrico) 160 mm
Tipo de producto Termómetro
Longitud (imperial) 6,3 in
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 220 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a 100 °C
Exactitud ± 1 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • H-B DURAC PLUS POCKET LIQUID-IN-GLASS LAB THERMOME
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone