Descripción
- Verifique las temperaturas de las muestras en los hornos
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Inserte el termómetro en el frasco y colóquelo cerca de las muestras para obtener resultados óptimos
- Los termómetros contienen líquido orgánico o líquido Enviro-Safe™ certificado EnviroKleen™ y cuentan con marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
- El revestimiento de PFA en algunos termómetros contienen el vidrio y líquido de forma segura en caso de rotura
- Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.; serializados individualmente
- Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, dispone de hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 30 mL |
| Longitud (métrico) | 145 mm |
| Relleno del termómetro | Líquido orgánico |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Longitud (imperial) | 5,7 in |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 50 °C a 200 °C |
| Exactitud | ±2,5 °C; ±5 °C por encima de 100 °C |