Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro de verificación de horno H-B Durac Plus
Código de producto. 17551285 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 20 °C a 130 °C
De 50 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17551285 De 20 °C a 130 °C cada uno
17561285 De 50 °C a 200 °C cada uno
2 options
Código de producto. 17551285
Marca: SP Bel-Art™ B606001100
Estos termómetros de verificación de horno H-B Durac Plus no contienen mercurio y son trazables al NIST
  • Verifique las temperaturas de las muestras en los hornos
  • Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
  • Inserte el termómetro en el frasco y colóquelo cerca de las muestras para obtener resultados óptimos
  • Los termómetros contienen líquido orgánico o líquido Enviro-Safe™ certificado EnviroKleen™ y cuentan con marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
  • El revestimiento de PFA en algunos termómetros contienen el vidrio y líquido de forma segura en caso de rotura
  • Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.; serializados individualmente
  • Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, dispone de hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados
Especificaciones
Relleno del frasco Gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 30 mL
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 145 mm
Relleno del termómetro Líquido orgánico
Tipo de producto Termómetro
Intervalo de temperatura (métrico) De 20 °C a 130 °C
Exactitud ±1,5 °C; ±2 °C por encima de 100 °C
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.