Learn More
SP Bel-Art™ Termómetros de termopar calibrados H-B DURAC
Código de producto. p-7221815 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
K, J
K, J, E, T, N, R, S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
17237996 K, J cada uno
17247996 - cada uno
17257996 - cada uno
17267996 K, J, E, T, N, R, S cada uno
4 options
Código de producto. 17237996
Marca: SP Bel-Art™ B609010800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros calibrados de termopar H-B DURAC; -200/1370°C (-328/2498 °F)
  • Utilizados para la medición de la temperatura en la investigación de las ciencias de la vida, hornos, gases de escape de turbinas de gas, motores diésel y otros procesos industriales, los termómetros calibrados H-B proporcionan mediciones a lo largo de un amplio rango de temperatura y la capacidad de utilizar múltiples sondas a la vez.
  • El amplio intervalo de temperatura permite una monitorización precisa a temperaturas extremas
  • Capacidad de registro de la temperatura máxima, mínima y media
  • Retención de datos
  • Incluye dos sondas de cable con reborde tipo K (capacidad de -20/250 °C); una de ellas está calibrada y serializada
  • CD de software (si se incluye) para la recogida y el registro de datos en tiempo real mediante USB
  • Aplicación Bluetooth™ disponible para su uso con B60911-0200
  • Sondas para intervalos de temperatura más amplios disponibles (B60901-1200 y B60901-1300) o uso de sondas compradas de forma alternativa; consulte la tabla para conocer los tipos de sonda aceptados por cada unidad 
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2017, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B’, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • Serializado individualmente, marcado CE Nota: La calibración solo se aplica a la sonda incluida y al puerto probado
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 100 °C
Diámetro de la sonda (imperial) 1,25 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3 cm
Altura (imperial) 7,25 in
Altura (métrico) 18,5 cm
Incluye 2 entradas de sonda/ pantallas, conexión RS232
Tipo de sonda K, J
Resolución Tipo K: 0,1°C entre -200/800 °C, de lo contrario 1° tipo CJ: 0,1 °C entre -200 y 600 °C, en caso contrario 1 °C
Anchura (imperial) 2,5 in
Intervalo de temperatura (imperial) De -328° a +2498 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1370 °C
Batería, tipo 9 V
Exactitud ±0,1 % + 0,7 °C
Anchura (métrico) 6,5 cm