Learn More
IKA™ Cubierta protectora H 99
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
Hasta 135 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para agitadores magnéticos de la serie RET y RCT Basic
- Cubierta en uso, que se adapta a la forma
- Resistente a la mayoría de ácidos, soluciones alcalinas y disolventes orgánicos
- Construcción de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador magnético de la serie RET y RCT Basic |
| Modelo | H 99 |
| Temperatura (métrico) | Hasta 135 °C |
| Tipo | Cubierta en uso |