Learn More
IKA™ Accesorio de baño de aceite H 29
Código de producto. 10797494 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
81 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10797494 81 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10797494
Marca: IKA™ 0002829400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The oil bath attachment H 29 can be used as an oil bath together with and IKAMAG™ magnetic stirrer with heating, or with an IKATHERM™ heating plate having a diameter of 135 mm.
  • Positioning border prevents sliding on the heating plate
  • Safety grip protects from bath attachment burns
  • Manufactured from aluminium to ensure good heat transfer and quick heating-up of the tempering medium
  • Easy to clean
  • Bath attachment should only be used an oil bath
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33.8 oz.
Capacidad (métrico) 1000 ml
Descripción Bath attachment
Para utilizar con (equipo) Magnetic stirrer or heating plate with dia. 135 mm
Altura (imperial) 4.1 in.
Altura (métrico) 81 mm
Admite 1 L (oil only)
Longitud (imperial) 3.2 in.
Longitud (métrico) 81 mm
Modelo H 29
Forma Fondo cilíndrico hueco
Temperatura (métrico) 5°C to 40°C
Tipo Accesorio de baño de aceite
Anchura (imperial) 11.8 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Material Aluminio