missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GZMB Monoclonal Antibody (OTI4E4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012003
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17545062 30 μL 30 microlitros
17525062 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17545062

Marca: Origene Technologies TA505931S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GZMB Monoclonal antibody specifically detects GZMB in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GZMB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GZMB
N.º de referencia del gen P10144
Alias de gen AI553453; C11; Cathepsin G-like 1; CCP1; CCP-1/C11; CCPI; CGL1; CGL-1; CSPB; CSP-B; Ctla1; Ctla-1; CTSGL1; cytotoxic cell protease 1; cytotoxic serine protease B; Cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase 1; cytotoxic T-lymphocyte proteinase 2; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 1; fragmentin; fragmentin 2; fragmentin-2; GLP I; GLP III; GLP-1; granzyme 2; granzyme B; granzyme B (granzyme 2, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 1); granzyme B(G,H); Granzyme-2; GranzymeB; granzyme-like protein 1; granzyme-like protein I; GRB; GZB; Gzmb; HLP; human lymphocyte protein; Human lymphocyte protein (Hlp); Lymphocyte protease; Natural killer cell protease 1; OTTHUMP00000028189; RNKP-1; SECT; T-cell serine protease 1-3E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-247 of human GZMB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.