Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
GYY 4137 morpholine salt is a slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | GYY 4137 morpholine salt |
| Peso molecular | 376.47 |
| Inhibidores | GYY 4137 morpholine salt |
Para uso exclusivo en investigación