missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GYG2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15720111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15720111 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15720111 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552156

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PAFKQFGSSA KVVHFLGSMK PWNYKYNPQS GSVLEQGSAS SSQHQAAFLH LWWTVYQNNV LPLYKSVQAG EARASPGHTL CHSDVGGPCA DSASGVGEPC ENSTPSAGVP CANSPLGSNQ PAQGLPEPTQ IVDETLSL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 26%, Rat - 33%.

GYG2 belongs to the glycogenin family. Glycogenin is a self-glycosylating protein involved in the initiation phase of glycogen biosynthesis. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified, including the predominant band around 66kDa and a light band around 45kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GYG2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GYG2
N.º de referencia del gen O15488
Alias de gen glycogenin 2; glycogenin glucosyltransferase; glycogenin-2; GN2; GN-2; GYG2
Símbolos de los genes GYG2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GYG2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92165).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.