Learn More
A&D Weighing™ GX-12001M Microbásculas/Semimicrobásculas de nivel premium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17807610
Change view
Click to view available options
:
GX-12001M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP, Legal for Trade Type Approved; Capacity: 12.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
Código de producto.
17807610 GX-12001M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP, Legal for Trade Type Approved; Capacity: 12.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
1 options
Código de producto. 17807610 Proveedor A&D Weighing™ N.º de proveedor GX12001M
Diverse selection of internal cal models with a broad range of capacities and resolutions.
  • Disponible con LCD de línea única (BA) o con pantallas táctiles multifunción en color (BA-T)
  • Pantalla táctil con anchura de 5 pulg. que permite operar de forma intuitiva las funciones avanzadas (serie BA-T)
  • Apertura/cierre automática y programable de las puertas parabrisas con sensores de IR sin contacto
  • Unidad parabrisas desmontable con platos de cristal de fácil limpieza para una mayor higiene*1
  • Puertas deslizantes sin ranuras para evitar la acumulación de contaminantes
  • Parabrisas adicional para aumentar la estabilidad en los modelos de 0,001 mg*1
  • Ionizador externo para la eliminación instantánea de la estática*2
  • Control de acceso de usuarios (UAC, en inglés) con funciones de bloqueo mediante contraseña y gestión de derechos de usuario Información del historial para inicio/finalización de sesión, funcionamiento, ajuste de la sensibilidad y detección de impactos (ISD, en inglés)
  • Detección de impactos (ISD, en inglés) que proporciona información para evitar daños en el sensor de peso (patentado)
  • Varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, coreano, chino o japonés (para la serie BA-T)
  • Modo de formulación para el pesaje rápido y preciso de múltiples muestras para la mezcla (para la serie BA-T)
  • Modo HPLC para preparar soluciones tampón para cromatografía líquida de alto rendimiento (para la serie BA-T)
  • Asistencia técnica de control diario/periódico de la báscula (para la serie BA-T)
  • Función de control de rutina inteligente (SRC) (para la serie BA-T)
  • Ayuda en pantalla de ayuda a la nivelación (para la serie BA-T)
  • AD-Just – Ajuste automático de autosensibilidad gracias a peso interno Prueba de repetibilidad interna para evaluación rápida del rendimiento bajo ciertas condiciones
  • Función de memoria de datos (para la serie BA)
  • Posibilidad de elección de las características de respuesta para cambiar una mayor velocidad de pesaje por una mayor estabilidad de visualización, o viceversa
  • Salida de datos en conformidad con GLP/GMP/GCP/ISO para cumplir los requisitos de la documentación
  • Universal Flexi Coms (UFC) para personalizar el contenido y el diseño de la salida de impresión*3
  • Salida de valores bruto/neto/tara
  • Modo de recuento con la función Mejora de precisión del recuento automático (ACAI, en inglés)
  • Función con modo de porcentaje para el pesaje de objetivos o para la comprobación de la variación de las muestras
  • Función de cálculo estadístico (SCF, en inglés) para facilitar el análisis de las medidas (para la serie BA-T)
  • Funciones de encendido/apagado automático
  • Gancho para pesar materiales magnéticos y medir su densidad
Especificaciones
Interfaz de automatización RS-232
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, GLP/GMP, Legal for Trade Type Approved
Tipo de conexión RS-232C (D-Sub 9P), Modo dual USB
Capacidad 12.2 kg
Tipo de pantalla Reverse backlit LCD
Legibilidad 0.1 g
Incluye Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable
Clasificación IP IP65
Nivelado Manual
Linealidad ± 0,2 g
Material Die Cast Aluminum
Tiempo de medición 1.5 sec.
Forma de la cubeta Rectángulo
Repetibilidad 0.1 g
Desviación de sensibilidad ±3 ppm/°C
Tiempo de estabilización 1.5 sec.
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F a 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 4 años
Modos de pesaje Pesar, Contar, Porcentaje, Mantener, Densidad
Anchura (imperial) 11.8 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 10,63 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 270 mm
Altura (imperial) 4.4 in.
Altura (métrico) 111 mm
Fondo (imperial) 14 in.
Fondo de la cubeta (imperial) 8,3 in.
Fondo (métrico) 356 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 21 cm
Peso (imperial) 20.5 lb.
Peso (métrico) 9.3 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Yes – Class II