missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW9662, MedChemExpress

Código de producto. 16493526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16493526 25 mg 25 miligramos
16497078 10 mg 10 miligramos
16449627 5 mg 5 miligramos
16447126 100 mg 100 miligramos
16443127 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16493526

Marca: Medchem Express HY16578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.

GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GW9662
Forma física Solid
CAS 22978-25-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (361.43 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 276.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.68
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.