Learn More
GW806742X, MedChemExpress
Código de producto. 16467327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467327 5 mg 5 miligramos
16485456 100 mg 100 miligramos
16414618 10 mg 10 miligramos
16410917 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16467327
Marca: Medchem Express HY112292
MedChemExpress GW806742X, an ATP mimetic and a potent MLKL (Mixed Lineage Kinase Domain-Like protein) inhibitor, binds the MLKL pseudokinase domain with a Kd of 9.3 μM. GW806742X has activity against VEGFR2 (IC50=2 nM). GW806742X retards MLKL membrane translocation and inhibits necroptosis.
GW806742X, an ATP mimetic and a potent MLKL (Mixed Lineage Kinase Domain-Like protein) inhibitor, binds the MLKL pseudokinase domain with a Kd of 9.3 μM. GW806742X has activity against VEGFR2 (IC50=2 nM). GW806742X retards MLKL membrane translocation and inhibits necroptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW806742X
CAS 579515-63-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F3N7O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (174.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N(C)C3=CC=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=C3)=N2)=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 573.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid