Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16415056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16415056 100 mg 100 miligramos
16484078 10 mg 10 miligramos
16430437 50 mg 50 miligramos
16406787 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16415056
Marca: Medchem Express HY10627A
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H32Cl2F3NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 618.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.51
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation