Learn More
GW311616, MedChemExpress
Código de producto. 16459437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16459437
Marca: Medchem Express HY15891
MedChemExpress GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW311616
CAS 198062-54-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H31N3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (167.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C(C)C)[C@@](N(C(/C=C/CN2CCCCC2)=O)CC3)([H])[C@]3([H])N1S(=O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 397.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.53
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.