missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW 501516, MedChemExpress

Código de producto. 16480537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480537 50 mg 50 miligramos
16494188 10 mg 10 miligramos
16476907 5 mg 5 miligramos
16425156 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480537

Marca: Medchem Express HY10838

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.

GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GW 501516
CAS 317318-70-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F3NO3S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GW 1516 GSK-516
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMILES OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Peso molecular (g/mol) 453.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.5
Porcentaje de pureza 97.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.