Learn More
Alfa Aesar™ Guvacine hydrochloride, 99+%
Código de producto. 15463739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15463739 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15463739
Marca: Alfa Aesar™ J61083.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GABA uptake inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guvacine hydrochloride
CAS 498-96-4
Color Blanco
Fórmula molecular C6H9NO2
Número MDL MFCD00055191
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,4584
Sinónimo guvacine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydronicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid, spectrum_001426, tocris-0234, specplus_000808, lopac-g-007, spectrum2_001474
Clave InChI QTDZOWFRBNTPQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC(=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 127.143
PubChem CID 3532
ChEBI CHEBI:5576
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder