Learn More
Invitrogen™ Guselkumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200111128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
30283703 100 μg 100 microgramos
30283069 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 30283703
Marca: Invitrogen™ MA558657
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Guselkumab is a human immunoglobulin G1 lambda (IgG1lambda) monoclonal antibody that selectively blocks interleukin-23. IL-23 is an inflammatory cytokine that activates the CD4+ T-helper (Th17) cell pathway to mediate the inflammatory cascade that induces psoriatic plaque formation 2. In clinical trials, guselkumab demonstrated improved skin clearance and symptomatic improvements in dermatological manifestations of psoriasis. Developed by Janssen, the subcutaneous injection form of guselkumab was approved in July 2017 under the market name Tremfya for the treatment of adult patients with moderate-to-severe plaque psoriasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Guselkumab
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gen CNTO-1959
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.