Learn More
Masterflex™ Tubos de goma de caucho
Código de producto. 11722803
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11722803 7,9 mm 11,1 mm 7.50 metro
11742793 6,4 mm 9,5 mm 7.50 metro
11792783 6,4 mm 8 mm 7.50 metro
11712803 6,4 mm 12,7 mm 7.50 M
11732803 7,9 mm 12,7 mm 7.50 metro
11742803 9,6 mm 12,7 mm 7.50 metro
6 options
Código de producto. 11722803
Marca: Masterflex™ 0644810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de goma de caucho son para aplicaciones de líquidos y gases de uso general
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
  • Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
Specifications
Certificaciones/conformidad Compatible con GMP
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 11,1 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de líquidos y gases de uso general
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -26 °C
Esterilidad Estériles
Color Ámbar
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 70 °C