Descripción
500g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| pH | 7 |
| Forma física | Sólido |
| Número MDL | 81264 |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |