missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Janelia Fluor 646 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Guinea Pig Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-72763JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit IgG whole molecule | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Rabbit | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Guinea Pig | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido