missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guggulsterone, MedChemExpress

Código de producto. 16456857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456857 5 mg 5 miligramos
16480497 50 mg 50 miligramos
16474148 10 mg 10 miligramos
16435116 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456857

Marca: Medchem Express HY107738

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Guggulsterone is a plant sterol derived from the gum resin of the tree Commiphora wightii.

Guggulsterone inhibits the growth of a wide variety of tumor cells and induces apoptosis through down regulation of antiapoptotic gene products (IAP1, xIAP, Bfl-1/A1, Bcl-2, cFLIP and survivin), modulation of cell cycle proteins (cyclin D1 and c-Myc), activation of caspases and JNK, inhibition of Akt. Guggulsterone, a farnesoid X receptor (FXR) antagonist, decreases CDCA-induced FXR activation with IC50s of 17 and 15 μM for Z- and E-Guggulsterone, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Guggulsterone
Forma física Solid
CAS 95975-55-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Z/E-Guggulsterone
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (66.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(/C2=C/C)[C@](CC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 312.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.45
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.