Descripción
- Un sistema de detección temprana líder en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para supervisar continuamente la electrónica y apagar el calor antes de que se produzca un exceso de temperatura.
- Es posible una agitación precisa de 60 a 1600 rpm gracias al diseño de un potente motor, un fuerte imán y un gradiente de rampa controlado por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones viscosas.
- La pantalla LCD brillante incluye grandes ajustes de temperatura y velocidad, iconos intuitivos y un destacado indicador de superficie caliente, todo ello diseñado para supervisar el rendimiento de forma rápida y fácil desde cualquier parte del laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Peso con embalaje (métrico) | 5,443 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 7 A, 50/60 Hz |
| Modelo | e-G51HS10C |
| Longitud (imperial) | 16,30 in |
| Altura (métrico) | 122 mm |
| Temperatura ambiente | 5 °C - 500 °C |
| Altura (imperial) | 4,80 in |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |