Learn More
OHAUS™ Agitador con placa calefactora Ohaus Guardian 3000™
Código de producto. 17658975 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Acero inoxidable con revestimiento de cerámica
Cerámica
Modelo:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diámetro (métrico):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Modelo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Diámetro (métrico) unitSize
17658975 Cerámica E-G31HS07C 318,0 x 223,0 x 112,0 mm 178,0 mm cada uno
17648975 Acero inoxidable con revestimiento de cerámica E-G31HSRDS 264,0 x 163,0 x 101,0 mm 135,0 mm cada uno
17668975 Cerámica E-G31HS04C 264,0 x 163,0 x 110,0 mm 102,0 mm cada uno
3 options
Código de producto. 17658975
Marca: OHAUS™ 30680279
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los agitadores de placas calefactoras Ohaus Guardian 3000™ están diseñados para un calentamiento y agitación económicos en todos los entornos de laboratorio.
  • Seguridad líder del sector a precios asequibles. Las unidades Guardian 3000 ofrecen seguridad, calefacción controlada y agitación potente para uso general en laboratorios, todo ello a un precio competitivo.
  • SafetyHeat™ protege el laboratorio. Un sistema de detección temprana líder en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para supervisar la electrónica y detener el calentamiento antes de que se produzca una condición de exceso de temperatura.
  • Diseñado para durar: la carcasa de metal resistente tiene un diseño resistente a derrames para una larga vida útil en el laboratorio en condiciones difíciles. La parte superior de cerámica lisa y resistente a los productos químicos facilita la limpieza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 220/240 V
Descripción Carcasa metálica duradera, panel frontal de PET, mandos de control, interruptor de encendido/apagado para desconexión de calentador, soporte de varilla de soporte integrado, partes superiores de acero inoxidable con revestimiento cerámico o de cerámica fáciles de limpiar
Peso con embalaje (métrico) 4,800 kg
Requisitos eléctricos De 220 V a 240 V, 7 A 50/60 Hz
Tipo de controlador Digital
Modelo E-G31HS07C
Longitud (imperial) 12,5 in
Altura (métrico) 112,0 mm
Temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C, 80 % HR, sin condensación
máx. (imperial) De 10 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F), 80 % HR, sin condensación
Temperatura ambiente De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 500 °C
Altura (imperial) 4,4 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 223,0 mm
Amperaje 7 A
Longitud (métrico) 318,0 mm
Anchura (imperial) 8,8 in
Vataje 1050,0 W
Peso (imperial) 8,6 lb
Peso (métrico) 3,9 kg
Tipo Agitador de placas calefactoras
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Certificaciones/conformidad TUV
Pantalla LCD con retroiluminación personalizado
Diámetro (métrico) 178,0 mm
Velocidad De 80 a 1600 rpm