Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares GuardGOLD™
Código de producto. 10139384 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
2 m
5 m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10139384 2 m 0,32 mm cada uno
10448194 2 m 0,25 mm cada uno
15237478 2 m 0,18 mm cada uno
15247478 5 m 0,18 mm cada uno
10752836 2 m 0,53 mm cada uno
15257478 10 m 0,18 mm cada uno
10537645 5 m 0,25 mm cada uno
10221245 5 m 0,32 mm cada uno
10497814 5 m 0,53 mm cada uno
10428774 10 m 0,25 mm cada uno
10438774 10 m 0,32 mm cada uno
10119014 10 m 0,53 mm cada uno
12 options
Código de producto. 10139384
Marca: Thermo Scientific™ 260500232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su columna de análisis de los daños y la contaminación de los materiales no volátiles.
Proteja su columna de análisis de los daños y la contaminación de los materiales no volátiles mediante columnas capilares ThermoScientific™ GuardGOLD™. Facilita un rendimiento analítico superior Protege frente a la contaminación de la columna causada por materiales no volátiles, lo que prolonga la vida útil de la columna Centra los analitos objetivo en la cabeza de la columna de análisis, lo que permite obtener una mejor forma de pico cromatográfico Altamente desactivadas para proporcionar inercia superior, esencial para el análisis de compuestos activos Alta temperatura máxima de funcionamiento de 360 °C
Ideal para LC de alto rendimiento y alta resolución
Muestreador automático de placas de pocillos de separación rápida UltiMate 3000 se recomienda encarecidamente para aplicaciones de alta presión y alta resolución. Los ciclos de inyección breves hacen que sea ideal para aplicaciones de alta capacidad de procesamiento. Está disponible tanto en versiones sin termostato (WPS-3000RS) como con termostato (WPS-3000TRS).
Rendimiento y características
  • Precisión habitual de volumen de inyección de <0,15 % RSD para inyecciones de 5 µl
  • Mecanismo motriz de alta precisión que ofrece una linealidad de inyección superior de r2 >0,9999 (5–90 µl)
  • Amplio intervalo de volúmenes de inyección de 0,2 a 500 µl con tres combinaciones de jeringas y bucles para maximizar la flexibilidad de la inyección
  • Bajo volumen de retardo de gradiente de 140 µl (predeterminado) o 50 µl (con bucle de muestras de 25 µl)
  • Precisión volumétrica superior a ±0,5 % para inyecciones de 20 µl para cambiar fácilmente de métodos de HPLC a UHPLC
  • Termostatización de las muestras para proteger los analitos térmicamente sensibles (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 2 m
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Descripción 2 m de l; 0,32 mm ID nominal
Para utilizar con (aplicación) GC
Línea de productos GuardGOLD
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.