Learn More
Checkers Bajo perfil Guard Dog™
Click to view available options
Longitud (métrico):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado
- Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 16,9 in |
| Longitud (métrico) | 43 cm |
| Anchura (métrico) | 91 cm |
| Color | Negro, Naranja |
| Material | Poliuretano |
| Tipo | Protector de cables |