Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, para bioquímica Código de producto.: 10184750
Thermo Scientific Chemicals Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, para bioquímica
Código de producto. p-3200760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
50 mg, Frasco de vidrio, 50 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 10184750
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226250500
Solicitar formato a granel o personalizado
Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, número CAS-56001-37-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56001-37-7
Fórmula molecular C10H14N5Na2O14P3
Peso molecular (g/mol) 567.14
Número MDL MFCD03410297
Clave InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
Nombre IUPAC Disodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Absorbancia 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Punto de fusión 180°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Espectrofotometría 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.14
Porcentaje de pureza 90%
Sustancias relacionadas 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0443068 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto226252500,226250500,226250010
Número de loteA0434575 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Código de producto226252500,226250500,226250010
Número de loteA0399355 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Código de producto226252500,226250500,226250010
Número de loteA0402253 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Código de producto226252500,226250500,226250010
Número de loteA0414032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto226252500,226250500,226250010
Nombre del producto
  • Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, para bioquímica >